(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trimethoxysilyl)propan-1-thiol, Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanthiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18818.0100
8.18818.0100EA
67.4
EUR
8.18818.0100
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan
Formel:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 196,34 g/mol Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004901 CAS-Nummer: 4420-74-0 EINECS: 224-588-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 196.34 g/mol |
Boiling Point | 213 - 215 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 85 °C |
Refractive Index | 1.4402 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 235 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...