Methyltriethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Triethoxy(methyl)silan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18819.0250
8.18819.0250EA 74.3 EUR
8.18819.0250
Methyltriethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyltriethoxysilan
Formel: C₇H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 178,3 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009066
CAS-Nummer: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 178.30 g/mol
Boiling Point 142 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.3868 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR