2,6-Dimethyl-4-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Isobutylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18831.1000
8.18831.9165
8.18831.9160
8.18831.1000EA
61
EUR
8.18831.1000
8.18831.9165
8.18831.9160
2,6-Dimethyl-4-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel:
C₉H₁₈O Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0,806 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008940 CAS-Nummer: 108-83-8 EINECS: 203-620-1 UN: 1157 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | -41 °C |
Molar Mass | 142.24 g/mol |
Boiling Point | 163 - 173 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 47 °C |
Refractive Index | 1.4143 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 - 6.2 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 345 °C |
Saturation concentration | 9 g/m3 (20 °C) Air |
Evaporation number | 48 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...