2,6-Dimethyl-4-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Isobutylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
8.18831.1000EA 61 EUR
8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
2,6-Dimethyl-4-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008940
CAS-Nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 142.24 g/mol
Boiling Point 163 - 173 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4143 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 6.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 9 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 48
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR