(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18869.0025
8.18869.0025EA 88.6 EUR
8.18869.0025
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure
Formel: C₁₈H₁₄O₈
Molecular Weight: 358,31 g/mol
MDL: MFCD00063222
CAS-Nummer: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 154 °C
Molar Mass 358.3 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Synonyms Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
Hill Formula C18H14O8
Chemical Formula C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5