Polyethylenglycol 20.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18897.1000 8.18897.5000
8.18897.1000EA 56.5 EUR
8.18897.1000 8.18897.5000
Polyethylenglycol 20.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 20.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 20000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR