Ethansulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20016.0005 8.20016.0025
8.20016.0005EA 41.1 EUR
8.20016.0005 8.20016.0025
Ethansulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonic acid
Formel: C₂H₆O₃S
Siedepunkt: 123 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,343 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007529
CAS-Nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility C2H6O3S
Melting Point C2H5SO3H
Molar Mass 110.13 g/mol
Boiling Point 136 - 140 °C (3 hPa)
Refractive Index 1.4335 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)