Ethylendiammoniumsulfat ≥97% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20031.0250
8.20031.0250EA 109 EUR
8.20031.0250
Ethylendiammoniumsulfat ≥97% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylenediammonium sulphate
Formel: C₂H₈N₂
MDL: MFCD00036417
CAS-Nummer: 22029-36-3
EINECS: 206-369-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 225 - 228 °C
Molar Mass 158.17 g/mol