o-Ethyltoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-2-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20044.0010
8.20044.0010EA
101
EUR
8.20044.0010
o-Ethyltoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
o-Ethyltoluol
Formel:
C₉H₁₂ Molecular Weight: 120,19 g/mol Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –17 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009257 CAS-Nummer: 611-14-3 EINECS: 210-255-1 UN: 3295 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | C₉H₁₂ |
Chemical formula | 2-(C₂H₅)C₆H₄CH₃ |
Molar Mass | 120.19 g/mol |
Boiling point | 164 - 165 °C (1013 hPa) |
Density | 0.88 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 53 °C |
Ignition temperature | 440 °C |
Melting Point | -17 °C |
Saturation concentration (air) | 14 g/m³ (20 °C) |
Vapor pressure | 2.8 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.5039 (20 °C, 589 nm) |
Solubility | 74.6 mg/l (25 °C) (experimental) |
LD 50 oral | LD50 Rat 5000 mg/kg |
Storage class | 3 Flammable liquids |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 10 |
S Phrase | S 24/25 |