S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
S-(2-Aminoethyl)isothiourea Dihydrobromide, 2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea Dihydrobromide, S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET, Carbamimidothioic Acid 2-Aminoethyl Ester Dihydrobromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20064.0010
8.20064.0010EA
64.3
EUR
8.20064.0010
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide zur Synthese, Sigma-Aldrich®
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Formel:
C₃H₁₁Br₂N₃S Molecular Weight: 281,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037011 CAS-Nummer: 56-10-0 EINECS: 200-257-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 188 - 191 °C |
Molar Mass | 281.02 g/mol |
Synonyms | AET |
Hill Formula | C3H11Br2N3S |
Chemical Formula | H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 * 2HBr |