4-Hydroxyaniliniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Aminophenol hydrochloride 4-Hydroxyaniline hydrochloride, p-Aminophenol hydrochloride, 4-Aminophenol hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20092.0100
8.20092.0100EA 60.9 EUR
8.20092.0100
4-Hydroxyaniliniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyaniliniumchlorid
Formel: C₆H₈ClNO
Molecular Weight: 145,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012996
CAS-Nummer: 51-78-5
EINECS: 200-122-6
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 306 °C (decomposition)
Molar Mass 145.59 g/mol