Benzamidin Hydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzoesäureamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzamidiniumchlorid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20122.0025
8.20122.1000
8.20122.0002
8.20122.0025EA
94.2
EUR
8.20122.0025
8.20122.1000
8.20122.0002
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Molecular Weight: 174.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066285 CAS-Nummer: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 80 - 84 °C |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |