2,2'-Biphenyldiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)benzol, 2,2'-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20154.0050
8.20154.0050EA 42.8 EUR
8.20154.0050
2,2'-Biphenyldiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Dichte: 1,342 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002210
CAS-Nummer: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 106 - 109 °C
Molar Mass 186.2 g/mol
Boiling Point 314 - 316 °C
Flash Point 154 °C
Ignition Point 324 °C
Synonyms o,o'-Biphenol, 2,2'-Dihydroxydiphenyl
Hill Formula C12H10O2
Chemical Formula 2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR