Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20159.0100
8.20159.0100EA 37.1 EUR
8.20159.0100
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Formel: C₄H₁₀Cl₃N
Molecular Weight: 178,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012515
CAS-Nummer: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 1759
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 212 - 215 °C (decomposition)
Molar Mass 178.48 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR