Butylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20239.0100
8.20239.0100EA 75.7 EUR
8.20239.0100
Butylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009463
CAS-Nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 11.8 mg/l (25 °C)
Melting Point -88 °C
Molar Mass 134.22 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (23 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.4895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR