tert-Butylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20240.9025
8.20240.9025EA 0 EUR
8.20240.9025
tert-Butylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008816
CAS-Nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01550
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 29.5 mg/l (25 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 134.22 g/mol
Boiling Point 64 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (13 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5.6 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 445 °C