Di-tert-butyldisulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20243.0250
8.20243.0250EA 0 EUR
8.20243.0250
Di-tert-butyldisulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Molecular Weight: 178,36 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9229 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008838
CAS-Nummer: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 178.35 g/mol
Boiling Point 198.2 °C
Vapor Pressure 2 hPa (38 °C)
Flash Point 67 °C
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)