Di-tert-butylperoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: tert-Butylperoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20248.1000
8.20248.1000EA 387 EUR
8.20248.1000
Di-tert-butylperoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylperoxid
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –25 °C
Dichte: 0,798 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008803
CAS-Nummer: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2,
Merck Index: 12,03515

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.063 g/l (20 °C)
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 110 - 115 °C
Vapor Pressure 1000 hPa (110 °C)
Flash Point 6 °C
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 182 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR