2-Chlor-N,N-dimethylacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20290.0025
8.20290.0025EA 102 EUR
8.20290.0025
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Formel: C₄H₈ClNO
Molecular Weight: 121.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039360
CAS-Nummer: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 121.56 g/mol
Boiling Point 98 - 100 °C (15 hPa)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)