Natrium-4-hydroxymercuribenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20308.0500
8.20308.0500EA 0 EUR
8.20308.0500
Natrium-4-hydroxymercuribenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-4-hydroxymercuribenzoat
Formel: C₇H₅HgNaO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 138-85-2
EINECS: 205-340-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 360.7 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR