Crotonsäurechlorid cis- und trans-Gemisch zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: But-2-enoyl chloride, 2-Butenoyl chloride, Crotonoyl Chloride, Crotonic acid chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20351.0025
8.20351.0025EA 109 EUR
8.20351.0025
Crotonsäurechlorid cis- und trans-Gemisch zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Crotonoyl chloride
Formel: C₄H₅ClO
Molecular Weight: 104,53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000734
CAS-Nummer: 10487-71-5
EINECS: 234-010-3
UN: 2920
ADR: 8 (3),II