Cycloheptatrien
Lieferant: Merck
8.20361.0100
8.20361.0100EA 0 EUR
8.20361.0100
Cycloheptatrien
Cycloheptatriene
Formel: C₇H₈
Molecular Weight: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 117
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.8915 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 3
MDL: MFCD00004146
CAS-Nummer: 544-25-2
EINECS: 208-866-3
UN: 2603
ADR: 3 II