1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrahydrophthalimide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20370.0250
8.20370.0250EA
63.5
EUR
8.20370.0250
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,1626 g/mol |
MDL:
MFCD00042782 CAS-Nummer: 85-40-5 EINECS: 201-602-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 15 g/l (20 °C) |
Melting Point | 130 - 135 °C |
Molar Mass | 151.16 g/mol |
Flash Point | 178 °C |
Synonyms | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide |
Hill Formula | C8H9NO2 |