2,2-Diethoxypropan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Acetondiethylacetal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20391.0025
8.20391.0025EA 125 EUR
8.20391.0025
2,2-Diethoxypropan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2-Diethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₂
Molecular Weight: 132,2 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,826 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009224
CAS-Nummer: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 132.20 g/mol
Boiling Point 114 °C (1013 hPa)
Flash Point 8 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR