Dibenzothiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibenzo[b,d]thiophen, Diphenylensulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20409.0025
8.20409.0025EA
57.6
EUR
8.20409.0025
Dibenzothiophen, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophen
Formel:
C₁₂H₈S Molecular Weight: 184,26 g/mol Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 95…98 °C Dichte: 1,1295 g/cm³ (125 °C) Flammpunkt: 170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004969 CAS-Nummer: 132-65-0 EINECS: 205-072-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.0015 g/l (25 °C) (Lit.) |
Melting Point | 95 - 98 °C |
Molar Mass | 184.25 g/mol |
Boiling Point | 331 - 333 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 170 °C |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |
Ignition Point |
|
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...