Dibutylzinndilaurat zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Di-n-butyltin dilaurate

MQ200

8.20421.0250 8.20421.9058 8.20421.1000
8.20421.0250EA 65.8 EUR
8.20421.0250 8.20421.9058 8.20421.1000
Dibutylzinndilaurat zS, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndilaurat
Formel: C₃₂H₆₄O₄Sn
Molecular Weight: 631.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008963
CAS-Nummer: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 25 - 27 °C
Molar Mass 631.55 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR