1,3-Dichlor-4-nitrobenzol zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20446.1000
8.20446.1000EA 465 EUR
8.20446.1000
1,3-Dichlor-4-nitrobenzol zur Synthese
1,3-Dichlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007071
CAS-Nummer: 611-06-3
EINECS: 210-248-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 188 g/l (20 °C)
Melting Point 28 - 31 °C
Molar Mass 192 g/mol
Boiling Point 259 °C
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.51 g/cm3
Ignition Point 500 °C