2,3-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20447.0025
8.20447.0025EA 79.3 EUR
8.20447.0025
2,3-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (13 hPa)
Schmelzpunkt: 57…58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002160
CAS-Nummer: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 3600 mg/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 163.00 g/mol
Boiling Point 206 °C (1013 hPa)
Flash Point 115 °C
Density 1.40 g/cm3 (25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR