3,4-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20450.0100
8.20450.0100EA
213
EUR
8.20450.0100
3,4-Dichlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenol
Formel:
C₆H₄Cl₂O Molecular Weight: 163 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 66…68 °C Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002258 CAS-Nummer: 95-77-2 EINECS: 202-450-5 UN: 2020 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 9260 mg/l (25 °C) (experimental) |
Melting Point | 66 - 68 °C |
Molar Mass | 163 g/mol |
Boiling Point | 146 °C (1013 hPa) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...