(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20451.0005
8.20451.0250
8.20451.1000
8.20451.9020
8.20451.0005EA
26.4
EUR
8.20451.0005
8.20451.0250
8.20451.1000
8.20451.9020
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 137…139 °C Dichte: 1,563 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004300 CAS-Nummer: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 13,02825 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 134 - 137 °C |
Molar Mass | 221.04 g/mol |
Bulk Density | 720 kg/m3 |
Boiling Point | 160 °C (0.53 hPa) |
Density | 1.42 g/cm3 (25 °C) |
Synonyms | 2,4 D-acid |
Hill Formula | C8H6Cl2O3 |
Chemical Formula | 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH |