2,4-Dichlortoluol zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-DCT

MQ200

8.20458.9030
8.20458.9030EA 0 EUR
8.20458.9030
2,4-Dichlortoluol zS, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161.03 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.2498 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000583
CAS-Nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -13 °C
Molar Mass 161.03 g/mol
Boiling Point 199 - 201 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (50 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5454 (20 °C, 589 nm)
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR