1,1-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N-Dimethylharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20509.0050
8.20509.0050EA
119
EUR
8.20509.0050
1,1-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethylharnstoff
Formel:
C₃H₈N₂O Molecular Weight: 88,11 g/mol |
MDL:
MFCD00007959 CAS-Nummer: 598-94-7 EINECS: 209-957-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 180 - 183 °C |
Molar Mass | 88.11 g/mol |
Synonyms | 1,1-Dimethylurea |
Hill Formula | C3H8N2O |
Chemical Formula | (CH3)2NCONH2 |