N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Nitroso-N,N-dimethylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20515.0025
8.20515.0025EA 207 EUR
8.20515.0025
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002063
CAS-Nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 12,06736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 84 - 87 °C
Molar Mass 150.18 g/mol
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)