meso-Hydrobenzoin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20526.0001
8.20526.0001EA 62.5 EUR
8.20526.0001
meso-Hydrobenzoin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
meso-Hydrobenzoin
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004499
CAS-Nummer: 492-70-6
EINECS: 207-758-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 214.26 g/mol
Synonyms meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
Hill Formula C14H14O2
Chemical Formula HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Storage temperature +15...+25 °C