5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20534.0005 8.20534.0250
8.20534.0005EA 95.3 EUR
8.20534.0005 8.20534.0250
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Diphenylhydantoin
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 252.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005264
CAS-Nummer: 57-41-0
EINECS: 200-328-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.032 g/l (22 °C) (experimental)
Melting Point 292 - 295 °C
Molar Mass 252.27 g/mol
Bulk Density 400 - 450 kg/m3
Ignition Point 550 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR