1,2-Epoxybutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
8.20551.0100EA 32.4 EUR
8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
1,2-Epoxybutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxybutan
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005153
CAS-Nummer: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 59 g/l (20 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.1 g/mol
Boiling Point 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 188 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Refractive Index 1.3835 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 19 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR