1-Acetyl-2-phenylhydrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20561.0050 8.20561.0010
8.20561.0050EA 122 EUR
8.20561.0050 8.20561.0010
1-Acetyl-2-phenylhydrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-2-phenylhydrazin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008672
CAS-Nummer: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 131 °C
Molar Mass 150.18 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR