2-Fluoranilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20565.0100
8.20565.0100EA 240 EUR
8.20565.0100
2-Fluoranilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007642
CAS-Nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point -29 °C
Molar Mass 111.11 g/mol
Boiling Point 171 - 173 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Refractive Index 1.5421 (20 °C, 589 nm)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)