2-Acetamidofluorene zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20576.0010
8.20576.0010EA
224
EUR
8.20576.0010
2-Acetamidofluorene zur Synthese
2-Acetamidofluorene
Formel:
C₁₅H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001116 CAS-Nummer: 53-96-3 EINECS: 200-188-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | Insoluble (20 °C) |
Melting Point | 190 - 193 °C |
Molar Mass | 223.27 g/mol |
Melting point | +193...+196 °C |
Storage temperature | +15...+25 °C |
Identity (IR) | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...