Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäureethylester, Gallussäureethylester, Ethylgallat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20597.0100
8.20597.0100EA 85 EUR
8.20597.0100
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₅
MDL: MFCD00016430
CAS-Nummer: 831-61-8
EINECS: 212-608-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 198.17 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR