Dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Lauryl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 3,4,5-Trihydroxybenzoesäurelaurylester, Gallussäuredodecylester, Laurylgallat, Gallussäurelaurylester, 3,4,5-Trihydroxybenzoesäuredodecylester, Dodecylgallat, Progalline LA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20598.0100
8.20598.0100EA 87.8 EUR
8.20598.0100
Dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Molecular Weight: 338,44 g/mol
Schmelzpunkt: 94…97 °C
MDL: MFCD00002195
CAS-Nummer: 1166-52-5
EINECS: 214-620-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 94 - 97 °C
Molar Mass 338.44 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR