Glutarsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentandisäureanhydrid, 1,5-Pentandisäureanhydrid, Oxacyclohexan-2,6-dion, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20604.0250
8.20604.0250EA
133
EUR
8.20604.0250
Glutarsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glutarsäureanhydrid
Formel:
C₅H₆O₃ Molecular Weight: 114,1 g/mol Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52…55 °C Dichte: 1,411 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006679 CAS-Nummer: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 53 - 57 °C |
Molar Mass | 114.1 g/mol |
Bulk Density | 990 kg/m3 |
Boiling Point | 290.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.05 hPa (50 °C) |
Flash Point | 174 °C |
Density | 1.24 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 320 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...