(±)-2-Heptanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Hydroxyheptan, (±)-Methyl-pentylcarbinol, Methylpentylcarbinol, Methylamylcarbinol, (±)-Pentyl-methylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20619.0100
8.20619.0100EA
63.6
EUR
8.20619.0100
(±)-2-Heptanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Heptanol
Formel:
C₇H₁₆O Molecular Weight: 116.2 g/mol Siedepunkt: 160 Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004587 CAS-Nummer: 543-49-7 EINECS: 208-844-3 UN: 1987 ADR: 3 III Merck Index: 13,04682 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3.27 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 116.20 g/mol |
Boiling Point | 159 - 161 °C |
Vapor Pressure | 1.6 hPa (25 °C) |
Flash Point | 59 °C |
Refractive Index | 1.421 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...