4-Hydroxybenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 38.4 EUR
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Dichte: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR