Salicylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
8.20662.0050EA 69.7 EUR
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
Salicylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Salicylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
Dichte: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004617
CAS-Nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 63 g/l (20 °C)
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Synonyms Saligenine, Salicyl alcohol
Hill Formula C7H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4CH2OH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR