4'-Hydroxypropiophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Hydroxypropiophenon, Paroxypropion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20692.0100
8.20692.0100EA 64.2 EUR
8.20692.0100
4'-Hydroxypropiophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxypropiophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002361
CAS-Nummer: 70-70-2
EINECS: 200-743-2
Merck Index: 12,07176
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.345 g/l (15 °C)
Melting Point 148 - 151 °C
Molar Mass 150.18 g/mol
Bulk Density 300 - 400 kg/m3
Flash Point 112 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)