1,3-Indandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dioxoindan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20698.0010
8.20698.0010EA 92 EUR
8.20698.0010
1,3-Indandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003779
CAS-Nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 129 - 132 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Synonyms 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
Hill Formula C9H6O2