Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
8.20708.0100EA 31.5 EUR
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)
Formel: C₂H₅NaO₄S
MDL: MFCD00007534
CAS-Nummer: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 192 - 194 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR