Isonicotinaldehydoxim
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20714.0050
8.20714.0050EA 214 EUR
8.20714.0050
Isonicotinaldehydoxim
Isonicotinaldehydoxim
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006446
CAS-Nummer: 696-54-8
EINECS: 211-796-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 610 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C DIN 51758
pH 6.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)