Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20744.0100 8.20744.0500
8.20744.0100EA 81.6 EUR
8.20744.0100 8.20744.0500
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat)
Formel: C₃H₅KOS₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004931
CAS-Nummer: 140-89-6
EINECS: 205-439-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR